Angriff auf Opfer! Die ungewöhnlichen Verdächtigen lassen sich durch nichts aufhalten!
Bingwen Bug Beater... ist mit einer Dose EtO bewaffnet – das bei der Sterilisation von Mikrobiologie-Filtrationsprodukten Rückstände hinterlassen und die Mikroorganismen, die Sie rückgewinnen möchten, töten kann! Er verfügt außerdem über einen Membrangitterschläger zum Töten der Mikroorganismen – die festen Verbindungen der Membrangitter können Koloniebildung verhindern, Rückgewinnung verringern und zu ungenauen Zählungen oder falschen Ergebnissen führen. Darüber hinaus tut er alles, um Mikroorganismen aufzuhalten, damit sie die Membran nicht erreichen, indem er sie in seinem Beutel sammelt. Graduierungen auf der Innenseite von Mikrobiologie-Trichtern können Mikroorganismen aufhalten, wodurch sie nicht auf der Membran zurückgewonnen werden und so falsche Ergebnisse entstehen. Auf die gleiche Art und Weise können auch die quadratischen Böden einiger Trichter Mikroorganismen fangen und eine Rückgewinnung verhindern.
Kostenloses Muster anfordern Kostenlose Demo anfordern
Hannah Holey arbeitet eng mit Bingwen zusammen – wenn Mikroorganismen nicht getötet oder vom Erreichen der Membran abgehalten werden, bieten Membranen von schlechter Qualität keine gute Rückgewinnung von Mikroorganismen, was zu falschen negativen Ergebnisse führen kann!
Ihre Marke und Ihre Kunden stehen an oberster Stelle – die Minimierung des Risikos falscher negativer Ergebnisse zur Vermeidung von Rückrufen ist ein Muss!
Difficult Dara... ist ein fieser Charakter und gibt seine Membran nicht widerstandslos her! Bei einigen Mikrobiologie-Filtertrichterprodukten gestaltet sich die Membranextraktion extrem schwierig, sodass ein hoher Druck nach unten erforderlich ist, um die Membran physisch vom Trichter zu lösen.
Shuji Solid Grid... erhält Provisionen auf Grundlage der Anzahl der Labortechniker, die er mit Augenproblemen zum Optiker schickt. Feste Gitter können die genaue Zählung von Kolonien erschweren sowie die Augen beim Zählen unter dem Mikroskop belasten!
Wenn Ihre Labortechniker mehrere Tests pro Tag durchführen, ist Benutzerfreundlichkeit ein Muss!
Christophe Cross-Contamination... ist leider der Grund unnötiger ernetuer Tests, erneuter Verarbeitung und Verschrottung von Chargen als Ergebnis falscher positiver Ergebnisse von Mikro-GK-Tests. Vakuumstationen für die Mikrobiologie können zu „Rülpsern“ oder Rückfluss von vorherigen Probenflüssigkeiten auf eine neue Testmembran führen. Darüber hinaus sind einige Verteiler zu schwer auseinanderzunehmen und zu groß für einen einfachen Autoklav, wodurch die Gefahr besteht, dass ein verschmutzter Verteiler eine Kreuzkontamination zwischen den Tests verursacht.
Um Ihre Unternehmensbilanz zu schützen, ist die Vermeidung von falschen positiven Ergebnissen durch die Minimierung von Kreuzkontamination ein Muss!