Analytische Probenvorbereitung
Wichtige Entscheidungen basieren oft auf den Ergebnissen Ihrer analytischen Tests. Die Pall Filter für die analytische Chemie bieten nachweislich den besten Schutz und die beste Leistung für HPLC- und UHPLC-Säulen.
Acrodisc One™ Spritzenfilter mit WWPTFE Membran
Hochwertige Universalfilter für organische und wässrige Lösungen in der HPLC- und UHPLC-Probenvorbereitung.
Filtration der mobilen SolVac-Phase
Die Filtration der mobilen SolVac Phase bietet eine wesentliche Unterstützung bei der Gewährleistung der Qualität und Reproduzierbarkeit Ihrer Ergebnisse durch das Entfernen von Partikeln und Gas und die Stabilisierung der Grundlinie.
Acrodisc® MS zertifizierte Spritzenvorsatzfilter
Der Acrodisc MS ist der erste Spritzenvorsatzfilter, der LCMS-zertifiziert ist. Die Filter sind so konzipiert, dass die Freisetzung extrahierbarer LCMS-Substanzen sehr gering ist und sie somit präzisere Ergebnisse für den Endnutzer liefern.