Temperatur- und Feuchtemessungen plus Datenlogger
Wir bieten ein umfassendes Sortiment an Geräten für die Messung oder Aufzeichnung von Temperatur, Feuchtigkeit, CO2 sowie vieler weiterer Parameter für die geschäftige Industrie von heute – von der Herstellung und Verpackung bis zur Lagerung und Distribution.
Mit der Datenprotokollierung für Echtzeit-Transparenz und -Überwachung erhalten Sie verwertbare Daten zum Zeitpunkt der Überschreitung eines Parameterschwellenwerts, sodass Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können und die Integrität der Waren gewahrt bleibt.
Unser Angebot reicht von Temperaturanzeigern, Glasthermometern, digitalen Thermometern für alle Anwendungen bis hin zu umfassender Datenprotokollierung und drahtloser Steuerung. Entdecken Sie die Lösung für Ihre Anwendung, egal ob Sie ein Wasserbad, einen Ofen, Tiefkühlschrank mit -80 °C oder Lebensmittelprodukte kontrollieren.
Finden Sie zudem den richtigen Daten-Logger für die Überwachung Ihrer wichtigen Güter während des Transports oder der Lagerung. Hier finden Sie eine umfassende Auswahl.
Produktauswahl
Analoge (Glas-)Thermometer
Allgebrauchs-Flüssigkeitsthermometer bieten schwarze Schrift auf durchsichtigen Röhrchen für eine leichte Ablesbarkeit. Einige Modelle haben einen weißen Hintergrund, der das Ablesen noch einfacher macht. Mit diesen durchsichtigen Glasthermometern können Sie die Temperatur in jeder Umgebung auf einen Blick ablesen. Die meisten Modelle verwenden umweltfreundliche organische Flüssigkeiten. Diese Glasthermometer eignen sich für den allgemeinen Laborgebrauch, Schulen und Tests. Die Thermometer sind für ein umfassendes Sortiment an Temperaturen von weit unter dem Gefrierpunkt bis weit über dem Siedepunkt geeignet.
Zusätzliche Informationen
Temperaturindikatoren, -streifen oder -röhrchen
Temperaturindikatorstreifen zeigen die Temperatur einer Probe innerhalb von Minuten nach der ersten Entnahme an. Der Indikator besteht aus einer hochempfindlichen Anzeigeflüssigkeit in einer speziell entwickelten Ampulle zur Überwachung von temperatursensiblen Produkten, die tiefgefroren oder erhitzt werden. Diese Produkte sind für schnelle Messungen konzipiert, bei denen herkömmliche Thermometer unpraktisch sind. Die für hohe Temperaturen ausgelegten Streifen sind ideal für den Einsatz in der Elektronik-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie, aber auch im Ofen- und Motorenbau.
Zusätzliche Informationen
Digitale Messgeräte für Temperatur und/oder Feuchte
Überwachen Sie mit diesen digitalen Thermometern präzise die Temperaturen in Gefriergeräten, Wasserbädern, Heizblöcken, Inkubatoren und Kühlschränken. Die digitalen Anzeigen sind einfach abzulesen und zeigen zusätzlich die höchsten und niedrigsten Temperaturwerte an. Die wasserdichten Modelle sind ideal für Nasslabors, Waschbereiche und Außenbereiche. Die Temperaturen können auf °C oder °F angezeigt werden und alle Modelle sind überaus vielseitig und leicht zu rekalibrieren. Die Geräte verfügen über extreme Temperaturbereiche und aktualisieren die Messwerte in festgelegten kurzen Intervallen. Mit unserer Auswahlhilfe finden Sie das perfekte Messgerät für Ihre Anforderungen. Wählen Sie die Anzahl der Messkanäle, die Sie benötigen, ob Sie in Luft, in Festkörpern oder an Oberflächen mit Infrarot-Thermometern messen möchten, sowie zwischen verschiedenen Genauigkeiten und Sensortypen.
Zusätzliche Informationen
Datenprotokollierung für Temperatur, Feuchte, CO2 und mehr
Daten-Logger zeichnen automatisch und in Echtzeit präzise Messungen auf, auch wenn kein Personal anwesend ist. Die tragbaren Geräte verfügen über intern oder extern angebrachte Sensoren mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit zur Aufzeichnung und Speicherung von Daten in jeder gewünschten Anwendung oder Umgebung. Diese elektronischen Instrumente verfügen über eine programmierbare Nachverfolgung mit Ein- oder Mehrkanal-Optionen. Diese Daten-Logger ermöglichen die Ablesung über lange Zeiträume und warnen bei anormalen Bedingungen durch visuelle oder akustische Alarme, um die Sicherheit und optimale Testqualität zu gewährleisten. Die batteriebetriebenen Daten-Logger verfügen über Datenerfassungssysteme zur Messung und Erfassung von Datenabtastraten. Entdecken Sie außerdem drahtlose Daten-Logger für eine vollständige Kontrolle in Echtzeit.
Zusätzliche Informationen
Kalibrierdienste
Akkreditierte Kalibrierung für alle Ihre Thermometer und Daten-Logger. Markenunabhängige, nach ISO 17025 akkreditierte Kalibrierdienste für Temperaturgeräte wie Thermometer, Daten-Logger, Blöcke und Bäder.
Ihre Vorteile:
Zertifizierte Qualität
Detaillierte Prozessdokumentation
Alle Marken und Modelle
Rückführbar auf NIST
Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025
Fälligkeitserinnerungssystem
Kombination mit Feuchtekalibrierung
Weitere Informationen
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten für weitere Informationen