Produkte von Lauda
Lauda Umlaufkühler, Microcool
Das Sortiment umfasst fünf kompakte Modelle mit Kühlkapazitäten von 0,25 bis 1,2 kW für externe Anwendungen. Sind ideal, wenn Wärme zuverlässig und schnell abgeleitet werden muss.
Lauda Heizthermostate mit transparenten Bädern, ECO
Transparente Kunststoffbäder bieten Sichtbarkeit, wenn Proben beobachtet werden müssen. Durchflussmengenschalter für die Durchflussmengenregelung.
Lauda Kälte-/Wärme-Umwälzthermostate, thermoelektrisch, LOOP
Das LOOP Produktsortiment umfasst zwei thermoelektrische Umwälzthermostate für die externe Temperaturregelung. Kältemittelfreie Temperaturregelung.