Umwälzthermostate
VWR Umwälzthermostate
Bad-/Umwälzthermostate aus Edelstahl mit erweiterten programmierbaren oder digitalen Temperaturreglern. Variable Pumpendrehzahl mit externer Umwälzung und Temperaturregelung. 
Lauda Heizthermostate mit transparenten Bädern, ECO
Bieten Sichtbarkeit, wenn Proben beobachtet werden müssen. Durchflussmengen-
schalter für die Durchfluss-
mengenregelung. 
Huber Bäder und Wärmethermostate mit KISS® Regler
Wärme-Umwälzthermostate mit Bädern aus Polycarbonat oder Edelstahl. Speziell für externe Anwendungen mit kleinen Volumina entwickelt.
Grant Wasserbäder und Wärme-Umwälz-thermostate, Edelstahl
Das Optima Sortiment besteht aus Thermostaten für allgemeine Anwendungen oder Anwendungen mit höherer Leistung, die mit Premium-Edelstahlbädern kombiniert sind.
Julabo Wärmethermostate, Polycarbonatbäder, CORIO™ C-BT 
Das CORIO C Einhängethermostat ist das Basismodell und ideal für interne Standardanwendungen. Einschließlich Bad (BT). 
Julabo Heizeinhängethermostate, CORIO™ C 
Das CORIO C Heizeinhängethermostat ist
das Basismodell und ideal
für interne Standardanwendungen.