DuPont™ Tyvek® Produkte
Tyvek® ist ein einzigartiger Vliesstoff mit einem inhärenten Schutz, der direkt in das Gewebe eingearbeitet ist. So kommen unsere Produkte ohne Folien und Laminate aus, die sich mit der Zeit abnutzen oder verschleißen können – Tyvek® sichert den Schutz des Trägers während des Gebrauchs. Entwickelt für ein optimales Gleichgewicht aus Schutz, Haltbarkeit und Komfort, ist Tyvek® Schutzkleidung für eine breite Palette von Anwendungen perfekt geeignet. Vom Spritzlackieren bis hin zur Handhabung von Blei oder die Asbestsanierung – das ergonomische Design trägt dazu bei, dass Arbeiter ihre Tätigkeiten selbst unter rauen Bedingungen sicher und effektiv ausführen können. Darüber hinaus ist unsere Schutzkleidung frei von Füllstoffen oder Additiven sowie silikonfrei.
Weitere Infos
Tyvek® 500 Xpert
Ein neuer Schutzstandard in den Kategorien Typ 5 und 6 mit verbessertem Schutz und höherem Komfort. Bekleidung aus Tyvek® besteht aus Polyethylen mit hoher Dichte, das dank des Flash-Spinning-Verfahren ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz
Tyvek® 500 Labo
Schutz von Trägern und Prozessen in Labors und sauberen Umgebungen. Tyvek® ist sowohl für Luft als auch für Wasserdampf durchlässig, stößt jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab.
Tyvek® 600 Plus
Schutz von Trägern und Prozessen in Labors und sauberen Umgebungen. Tyvek® ist sowohl für Luft als auch für Wasserdampf durchlässig, stößt jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab.
Video
Tyvek® macht den Unterschied
DuPont™ Tyvek® bietet ein ideales Gleichgewicht von Schutz, Haltbarkeit und Komfort.
Literatur