DuPont™ ProShield® Produkte
Die ProShield® Overalls von DuPont bestehen aus einem weichen Gewebe mit ausgezeichneter Atmungsaktivität und schützen vor ungefährlichen Partikeln und leichten Flüssigkeitsspritzern.
Proshield® 20
Basierend auf der SMS-Technologie,atmungsaktiver,leichter Overall für den Einstiegsschutz Typ 5 oder 6.ProShield® 20 Bekleidung ist die ideale Wahl für Arbeiter,die sich bei leichten Arbeiten und in anderen Industrien vor Verschmutzungen schützen möchten.
Proshield® 20 SFR
Die perfekte Lösung, um Sie und Ihre schwer entflammbare Arbeitskleidung zu schützen. ProShield® 20 SFR bietet zusätzlich zum Schutz gegen Partikel und begrenzte Flüssigkeitsspritzer oder -spritzer von Flüssigkeiten auf Wasserbasis einen begrenzten Schutz
Proshield® 8 Proper
ProShield® 8 Proper Overalls sind bequem, da ihr Material für Luft und Wasserdampf durchlässig ist. ProShield® 8 Proper kann mehrmals wiederverwendet und bis zu siebenmal gewaschen werden.