Respirometrischer BSB: BSB-Eigenkontrolle
Eine Sauerstoffreduzierung (von Mikroorganismen verbraucht) führt zu einer bestimmten Druckdifferenz, die mit einem Drucksensor gemessen werden kann. Praktisch und einfach anzuwenden!
BSB, OxiTop®-i, WTW
Respirometrisches OxiTop® Messsystem für BSB(5)-Eigenkontrollmessungen mit unverdünnten Proben (bis zu 4.000 mg/l BSB).
Weitere Informationen
BOD, Oxitop®-IDS Wireless, WTW
Für BSB (bis 4000 mg/l) und andere respirometrische Studien, über Bluetooth® mit Multi 3630 IDS oder 3620 IDS (pH/Leitfähigkeit/DO/Trübung)
Weitere Informationen
BOD Sensor, Velp
Respirometrisches Messsystem für BSB(5)-Eigenkontrollmessungen mit unverdünnten Proben (bis zu 999 mg/l BSB).
Weitere Informationen
BOD EVO Sensor, drahtlos, Velp
Datenmanagement und Berichterstellung mit kabelloser Datenübertragung an die exklusive BODSoft™ Software. 80 Proben parallel (bis zu 999 mg/l BSB).
Weitere Informationen