Gefahren durch Chemikalien
SICHERE LABORE VERLASSEN SICH AUF INTELLIGENTEN HANDSCHUTZ
Bei der Arbeit mit einer Vielzahl unterschiedlicher Chemikalien müssen sich Labormitarbeiter darauf verlassen können, dass ihre Hände vor Hautverbrennungen, Reizungen und anderen unerwünschten gesundheitlichen Auswirkungen der Chemikalienexposition geschützt sind. Chemikalienspritzer sind das größte Risiko bzw. die häufigsten Vorfälle in Laboren und führen zu Verletzungen der Labormitarbeiter und zum Produktivitätsverlust. Ansell bietet deshalb ein breites Spektrum von Einweghandschuhen, die gezielten Handschutz vor einer Vielzahl gefährlicher Chemikalien bieten und damit eine höhere Zuverlässigkeit und größere Sicherheit in der Arbeitsumgebung ermöglichen.
Ansell Broschüre zum Herunterladen
Ansell Einweghandschuhe
Ansell Produkt
Beschreibungen und Vorteile
Microflex 73-847
Dieser Handschuh ist ideal für den Umgang mit nassen Glaswaren, da er eine ausgezeichnete Nass- und Trockengriffigkeit bietet. Er ist ergonomisch zertifiziert, verringert die Handmüdigkeit und minimiert das Risiko für die Entwicklung von Muskel-Skelett-Erkrankungen.
Microflex 93-260
Der dünnste chemikalienbeständige Einweghandschuh. Ideal für Labormitarbeiter, die einem erhöhten Expositionsrisiko gegenüber gefährlichen Chemikalien ausgesetzt sind, aber dennoch das Tastgefühl und die Beweglichkeit eines chemischen Handschuhs benötigen.
Microflex 93-856
Dieser langlebige orangefarbene Handschuh mit hoher Sichtbarkeit bietet umfassende Lösungsmittelbeständigkeit durch eine verlängerte Manschette für zusätzlichen Unterarmschutz.
Microflex 93-853
Robuster Chemikalien-Spritzschutz durch verlängerte Manschette für anspruchsvollste Umgebungen.
Microflex 93-852
Die schwarze Farbe verbirgt Flecken und bildet einen kontrastreichen Hintergrund für das Erkennen von Materialien einer helleren Farbe. Die
vollständig texturierte Struktur ohne 
Schaumstoffdämpfung bietet einen festen Nassgriff. 
Microflex 93-850
Einweg-Nitrilhandschuh mit AQL 0,4 - dem höchsten, bekannten Standard für Barrierequalität und -beständigkeit. Die optimale Barriere verringert das Risiko schädlicher Belastungen und von Rissen erheblich.
Ausbildungsressourcen
Tabelle für die Chemikalien-Permeation von Handschuhen, die für die gängigen Laborchemikalien getestet wurden
Chemikalienexposition im Labor: Technisches Paper
Intelligente Auswahl des Handschutzes für Labore: Whitepaper
Videos
Microflex 73-847
Einweg-Neoprenhandschuh mit ERGOFORM Technologie
Microflex 93-260
Widerstandsfähiger Einweghandschuh
Microflex 93-856
Einweg-Nitrilhandschuh mit hoher Sichtbarkeit
Möchten Sie weitere Videos ansehen?
Gehen Sie auf YouTube!
Musteranforderung