Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-853
Lieferant: Ansell
93-853/6.5-7 93-853/9.5-10 93-853/7.5-8 93-853/5.5-6 93-853/8.5-9 93-853/10.5-11 93-853/11.5-12
112-4276EA 25.9 EUR
112-4276 112-4279 112-4277 112-4275 112-4278 112-5159 112-5160
Nitrilhandschuhe, Microflex® 93-853
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe verfügen über eine herstellerspezifische Nitrilformulierung, die für ein besseres Tastgefühl, eine zuverlässige Haltbarkeit und eine bis zu dreimal höhere Durchstichfestigkeit als bei Latex- oder Vinyhandschuhen sorgt.
  • Längere Manschette bietet zusätzlichen Schutz für das Handgelenk und den Arm
  • Antiadhäsive Eigenschaften sind in die Handschuhe eingearbeitet und schaffen so eine Resistenz gegenüber Klebeband oder Klebstoffen
  • Frei von Naturkautschuk oder Puder zum besseren Schutz des Trägers vor Hautallergien, Hautreizungen und Trockenheit
  • Strukturierte Finger sorgen für starken, effizienten Griff und einen ausgezeichneten Schutz des Arbeiters
  • Zugelassen zur Verwendung mit Chemotherapie-Medikamenten
Ideal für den Einsatz in der Analytik, Biotechnologie, bei Laboranwendungen und bei der Herstellung von Pharmazeutika.
Zertifizierungen: EN 455, EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 0,65.