Pellet Paint® NF Co-Precipitant
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
70748-3 70748-4
70748-3EA 158 EUR
70748-3 70748-4
Pellet Paint® NF Co-Precipitant
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Pellet Paint® NF Co-Precipitant ist ein nicht fluoreszierender, mit Farbstoff markierter Träger, der sich für die fluoreszierende Sequenzierung eignet. Er ermöglicht während der Alkoholfällung der Zyklussequenzierung von Reaktionsprodukten die rasche Entfernung von BigDye® Terminatoren. Zyklussequenzierungsreaktionen können mit Zentrifugationszeiten von 10 Minuten schnell gefällt werden. Der gut sichtbare Träger liefert eine einfache Bestätigung, dass die Fällung stattgefunden hat. Die Produkte der Sequenzierungsreaktion werden effizient pelletiert, und die mit Farbstoff markierten Terminatoren verbleiben bei Verwendung der Standard-Fällungsprotokolle von Applied Biosystems während der Alkoholfällung im Überstandmedium. Die Resuspension von pelletierten Sequenzierungsreaktionsprodukten in deionisiertem Formamid kann durch die Überprüfung der Auflösung der Trägerpellets bestätigt werden.
  • Schneller und effizienter nicht fluoreszierender, sichtbarer DNS-Co-Precipitant für automatisierte Sequenzierungsanwendungen
  • Effiziente Entfernung der Farbstoff-Terminatoren
  • Direkte Visualisierung und Verfolgung des gefällten Materials
  • Keine Auswirkung auf Sequenzierungsreaktion oder Sequenzgenauigkeit
  • Als Alternative zu Pellet Paint® Co-Precipitant für fluoreszierende Detektionsanwendungen geeignet
Um den Umgang mit den Proben zu vereinfachen, kann Pellet Paint® NF Co-Precipitant vor der Zyklussequenzierungsreaktion direkt zur Reaktionsmischung, zur Template-DNS, zu den rohen PCR Proben oder zum Verdünnungspuffer hinzugefügt werden.