Proteinextraktionsreagenzien, BugBuster® und BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
70584-3 70584-4 70750-3
70584-3EA 140 EUR
70584-3 70584-4 70750-3
Proteinextraktionsreagenzien, BugBuster® und BugBuster® plus Benzonase®, Millipore®
Puffer Extraktionspuffer
Das Proteinextraktionsreagenz BugBuster® ist für den sanften Aufschluss der Zellwand von E. coli  konzipiert, um lösliche Proteine freizusetzen. Es bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Alternative zu mechanischen Methoden wie French Press oder Sonication für die Freisetzung von ausgedrücktem Zielprotein, in Vorbereitung für die Aufreinigung oder sonstige Anwendungen. Die Formulierung verwendet eine Reinigungsmittelmischung, die die Zellwandperforation ohne eine Denaturierung von löslichem Protein ermöglicht.
The standard BugBuster® reagent is supplied as a Tris-buffered, 1X ready-to-use liquid that is stable at room temperature. The 500 ml size is also available bundled with 10000 U Benzonase® Nuclease (provided in a separate vial) for the preparation of low viscosity extracts and/or removal of nucleic acids from protein preparations.