PopCulture® reagent
Lieferant: Merck Millipore (Novagen)
71092-3 71092-4
71092-3EA 84.1 EUR
71092-3 71092-4
PopCulture® reagent
Protein-Extraktion Proteinextraktions-Reagenzien
Das PopCulture® Reagenz ist ein auf Reinigungsmittel basiertes Konzentrat zur direkten Beimischung in E. coli-Kulturen, um ohne Zellernte wirksam Proteine extrahieren zu können. Rekombinante Proteine können direkt im Rohextrakt analysiert oder durch Hinzufügen einer Affinitätsmatrix, Auswaschen des gewünschten Proteinkomplexes aus der Matrix (zur Entfernung des verbrauchten Kulturmediums und von Zellverunreinigungen) und Elution des gereinigten Proteins aus der Matrix gereinigt werden. Das Proteinaufreinigungsverfahren mit PopCulture ist ideal zur automatisierten Verarbeitung großer Probenmengen in der Proteomikforschung sowie für jede andere Anwendung, für die eine höhere Geschwindigkeit und praktischere Vorgehensweisen sinnvoll sind.
  • Kultivierung, Extraktion und Aufreinigung können im ursprünglichen Kulturreagenzgefäß oder der ursprünglichen Multiwell-Platte erfolgen; dabei kann auf Säulen und Zentrifugieren verzichtet werden.