PCR-Platten mit Rand
Lieferant: Simport Scientific
T323-384SKN T323-96SKN
211-3394EA 655 EUR
211-3394 211-3375
PCR-Platten mit Rand
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP. Diese dünnwandigen PCR-Platten eignen sich sowohl für Robotersysteme als auch für automatisierte Pipettiersysteme.
  • Jede Vertiefung der 96-Well-Platte verfügt über ein Fassungsvermögen von 100 µl, während die 384-Well-Platte ein Fassungsvermögen von 40 µl pro Vertiefung aufweist. Geeignet für Reaktionsvolumen von 2 bis 30 µl
  • Bereich für Barcodekennzeichnung oder Beschriftung auf jeder Seite und oben
  • Alphanumerische Gitterteilung zur einfachen Identifizierung der Proben
  • Bessere Abdichtung durch flache Oberfläche
Verpackung: Manipulationssichere, wiederverschließbare Beutel mit je 10 Platten.