MagaDye™ 613 ddCTP
Lieferant: AAT BIOQUEST
17060
17064
AATB17060EA
1410
EUR
AATB17060
AATB17064
MagaDye™ 613 ddCTP
Nukleinsäure-Reagenzien
Reagenzien für Sequentierung
Die Sanger-Sequenzierung, auch als Kettenabbruch-Synthese bekannt, ist eine Technik zur DNA-Sequenzierung, die auf dem selektiven Einbau kettenterminierender Didesoxynukleotide (ddNTPs) durch DNA-Polymerase basiert.
- Hauseigene Qualitätskontrolle
- Für Sanger-Sequenzierungen geeignet
Bitte beachten Nur für Forschungszwecke.