E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
D3396-01 D3396-02 D3396-00
D3396-01EA 174 EUR
D3396-01 D3396-02 D3396-00
E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit
Nukleinsäure-Reagenzien Reinigungskits und Reagenzien für Nukleinsäure
Das E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit bietet eine einfache, schnelle und kostengünstige Methode zur Isolierung von DNA aus einer Vielzahl von Probenquellen einschließlich frischen oder gefrorenen tierischen Zellen und frischem oder gefrorenem tierischem Gewebe. Nach der Zelllyse kann der DNA-Aufreinigungsprozess in weniger als 30 Minuten abgeschlossen werden. Bis zu 30 mg Gewebe können mit dem E.Z.N.A.® Tissue DNA Protokoll auf einmal verarbeitet werden. Eine oder mehrere Proben können mit diesem Zentrifugensäulen-basierten Kit gleichzeitig verarbeitet werden. Phenol-/Chloroformextraktionen oder zeitaufwändige Schritte wie Fällung mit Isopropanol oder Ethanol sind nicht erforderlich. Mit dem E.Z.N.A.® Tissue DNA Kit aufgereinigte DNA ist für die meisten Folgeanwendungen wie PCR, Southern Blotting oder Restriktionsenzymverdau einsetzbar.
  • Isolierung von DNA aus entweder frischen oder gefrorenen Proben
  • Verarbeitung von 30 mg Gewebe in weniger als 20 Minuten (nach Lyse)
  • Aufgereinigte DNA eignet sich für die meisten Folgeanwendungen
  • Optimierte Puffer garantieren immer reine DNA
  • Keine organischen Extraktionen