PCR-Platten, 96-Well, Halbrand, Axygen®
Lieferant: Corning
PCR-96-HS-C PCR-96M2-HS-C PCR-96M2-HSR
731-1010EA 58.53 EUR
731-1010 732-0803 731-4124
PCR-Platten, 96-Well, Halbrand, Axygen®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP-Platten, Silikonmatten. Passend für 0,2-ml-Thermocycler-Blöcke.
  • Extradünne Wände gleichmäßiger Dicke beschleunigen die Wärmeübertragung und führen zu kürzeren Zyklen sowie konsistenten Ergebnissen
  • Als frei von RNase, DNase und Endotoxinen zertifiziert für höchste Probenintegrität
  • AxyMat™ Verschlussmatten sind autoklavierbar und wiederverwendbar
Volume with AxyMat™: 240 μl
Compatible with (in addition to standard thermal cycling): ABI Fast PCR 5700, 7000, 7700, BioRad iCycler, MyiQ, iQ5, ABI sequencers.