PCR-Platten, 96-Well, erhöhtem Rahmen, Axygen®
Lieferant: Corning
PCR-96-AB-C PCR-96-AB-CPBC
732-0665EA 62.38 EUR
732-0665 731-0692
PCR-Platten, 96-Well, erhöhtem Rahmen, Axygen®
Mikrotiterplatten PCR-Platten
PP-Platten, Halbrand. Die Axygen® 96-Well-PCR-Platte mit hohem Rand ist konzipiert für ABI Echtzeit-PCR-Thermocycler und -Sequenzierer. Kann mit 8/12-Verschlussstreifen, AxyMat™ oder Verschlussfolie versiegelt werden.
  • Extradünne Wände gleichmäßiger Dicke beschleunigen die Wärmeübertragung und führen zu kürzeren Zyklen sowie konsistenten Ergebnissen
  • Als frei von DNase, RNase und nicht-pyrogen zertifiziert für höchste Probenintegrität
  • Eine Eckenaussparung
  • AxyMat™ Verschlussmatten sind autoklavierbar und wiederverwendbar