E.Z.N.A.® Water DNA Kit
Lieferant: OMEGA BIO-TEK
Das E.Z.N.A.® Water DNA Kit wurde formuliert für die Isolierung hochreiner zellulärer DNA aus Wasserproben, die typischerweise Huminsäure und Inhibitoren der PCR enthalten. Dieses Kit wurde erfolgreich eingesetzt, um DNA aus schwer lysierbaren Bakterien, Pilze und Algen zu isolieren, die sich in einer Reihe von Proben wie Leitungswasser-, Seewasser, Flusswasser- und Abwasserproben finden. Die isolierte DNA kann für die meisten Folgeanwendungen einschließlich PCR, Southern Blotting und SNP-Analyse verwendet werden.