Syncronis HPLC- und UHPLC-Säulen
HPLC-Säulen, die für konsistente, reproduzierbare Trennungen eingesetzt werden, ideal für die Anforderungen von QS/QK-Laboren.
Trennungen mit höchster Reproduzierbarkeit
- Nach strengen Kriterien geprüfte stationäre Phase, gebunden an hochwertiges Kieselgel, sorgt für konsistente, vorhersagbare LC-Leistung
Ausgezeichnete Peakformen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
- Dichte Oberflächenbedeckung des Kieselgels minimiert sekundäre Interaktionen und Peaktailing
- Doppelte Endverkappung für zusätzliche Oberflächenbedeckung
Außergewöhnliche Säule-zu-Säule-Konsistenz
- Hergestellt, verpackt und geprüft in Einrichtungen, die nach ISO 9000 akkreditiert sind
- Jede Säule wird einzeln auf die Erfüllung der strengen Spezifikationen für Retention, Effizienz und Peak-Symmetrie geprüft
- Verbesserter automatisierter Verpackungsprozess
In drei Partikelgrößen erhältlich
- 1,7 μm für schnelle, extrem leistungsfähige LC (UHPLC)-Trennungen, auch 3 und 5 μm für klassische HPLC-Analysen