Filtration
Gelöste Nahrungsmittel sind oft sehr schwierig zu filtern, bedingt durch die Menge von relativ großen partikulären Substanzen, die in der Lösung vorhanden sind. Je nach Anwendung und eingesetzter Analysetechnik können Produkte wie gefaltetes Filterpapier für die Schwerkraftsfiltration oder Spritzenvorsatzfilter für die Überdruckfiltration verwendet werden, um Proben zu reinigen.
Produktauswahl
Filterpapier
VWR bietet ein umfassendes Sortiment an Filterpapier...
Spritzenvorsatzfilter
Überdruck kann die Filtration erleichtern!
Glasfaserfilter
Glasfaserfilter mit schnellen Durchflussraten, hoher Ladekapazität, umfangreicher Temperaturverträglichkeit und ausgezeichnetem Rückhaltevermögen...