Umweltverträgliche Sicherheits- und Arbeitskleidung
Heute gibt es PSA und Arbeitskleidung, die entweder auf nachhaltigere Weise hergestellt wird, bei deren Herstellung und Verpackung weniger Rohstoffe verbraucht werden oder die nach Gebrauch entsorgt oder recycelt werden kann – ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder dem Wohlergehen einzugehen. Wechseln Sie zu einem der hierin voergestellten umweltfreundlichen Artikel.
Neu!
3M™ Aura™ Partikelmasken Serie 9300+
Die 3M™ Aura™ Partikelmasken 9312+, 9322+ und 9332+ enthalten mindestens 25 % recyceltes Material.
Recycling-Programm für Dupont TM Tyvek® Schutzkleidung
Das Recyclingprogramm für Dupont Schutzkleidung bietet die Möglichkeit, nicht-kontaminierte Tyvek® und Tyvek® IsoClean® Schutzanzüge und Zubehör vor der Mülldeponie zu retten. Sie zahlen nur den Versand!
Portwest Foam Bambus-Nitrilhandschuhe NPR15
Nitrilschaumbeschichtung für hervorragenden Grip in nassen und trockenen Bedingungen. 15-Gauge-Futter aus nachhaltigem Bambus
Portwest Eco Sicherheitsturnschuhe S1P
Recyceltes, gestricktes Obermaterial, hergestellt aus recycelten PET-Flaschen. Recycelbare, umweltfreundliche Verpackung
Portwest Eco Warnschutzkleidung
Warnwesten, -jacken, -hosen, -fleece, -oberteile, -polohemden, -T-Shirts aus 100 % recyceltem Polyester.
Halyard PUREZERO Life Science Nitrilhandschuhe
Hergestellt mit 92 % erneuerbarer Energie. Die Dispenser-Boxen und Umverpackungen werden aus recycelten Materialien hergestellt.
Ansell MicroFlex 31-103 Handschuhe für den Einmalgebrauch
Kompostierbare Handschuhe aus biobasiertem PLA (auf Zuckerbasis) mit EN-13432-Zertifizierung, Made in Portugal. Erreichen Sie einen biologischen Abbau in industriellen Kompostieranlagen von mehr als 90 % innerhalb von 180 Tagen.
Ansell HyFlex® 11-842
Mehrzweckhandschuhe aus 90 % recyceltem Nylon/Spandex-Futter. Reduzierung des CO2-Fußabdrucks um75 g CO₂-Äquivalent/Paar. Die kunststofffreie Innenverpackung enthält 53 % weniger Material.
VWR® sustainable lab coats - your new lab coats recycled from your old ones
Made from 100% recycled, high quality mono fibre polyesters, can be completely recycled. The recycled material can be made into new garments. Collection and recycling service is included in the cost of the garment.
Portwest Biztex™ ST90 Overalls
Schutzanzüge vom Typ 5/6, die 5 Mal gewaschen werden können
Cederroth First Aid
Der grün gefärbte Kunststoff der Cederroth Stationen und Dispenser besteht ab Januar 2022 zu > 85 % aus recyceltem Kunststoff.
JALAS® Green Line Schuhkollektion
Die erste Kollektion von Sicherheitsschuhen, die mit dem EU-Umweltzeichen ausgezeichnet wurde (JALAS® 6418 Bio, JALAS® 6468 Eko, JALAS® 6498 Nature).
VWR Nitrilhandschuhe, grün
Beim Produktionsprozess dieser Handschuhe werden Gas, Strom und CO2-Emissionen eingespart. So können Sie Ihren ökologischen Fußabdruck verringern und trotzdem einen hautfreundlichen Handschuh mit hervorragendem Barriereschutz tragen.
Showa biologisch abbaubare Handschuhe
Diese Handschuhe mit der revolutionären Eco Best Technology® von SHOWA sind für einen beschleunigten biologischen Abbau in biologisch aktiven Deponien konzipiert.
VWR Unterziehhandschuhe
Diese Unterziehhandschuhe leiten den Schweiß ab, wodurch die Handschuhe länger bequem bleiben und der Verbrauch reduziert werden kann.
uvex Bamboo TwinFlex D xg
Hergestellt aus 45 % Bambus-Viskose und recyceltem Polyamid. Mit reduzierter Verpackung und CO2-neutraler Produktion.
uvex planet C500 Unterziehhandschuhe
Hergestellt mit der Bamboo TwinFlex® Technologie, die maximale Schnittfestigkeit, außergewöhnliche Abriebfestigkeit und hervorragenden Tragekomfort gewährleistet.
Uvex planet i-guard Schutzbrille
Modulares Brillensortiment aus biobasierten und recycelten Materialien mit verbesserten Verpackungen. Die im Produktionsprozess verwendete Energie stammt aus Biomasse.
Bolle Solis Go Green Schutzbrillen
Der Nylonrahmen wird aus recycelten Fischernetzen hergestellt, was die Produktion und den Transport umweltfreundlicher macht und den Verzicht auf Kunststoffverpackungen ermöglicht.
Elten L10 Sicherheitsschuhe – hergestellt aus umweltfreundlichem Terracare Leder
Elten arbeitet mit Maschinen, die auf Energie- und Materialeffizienz ausgelegt sind. So fällt im Produktionsprozess weniger Abfall an. Made in Germany für minimalen Transportaufwand.
Portwest veganes Schuhwerk
Bei der Herstellung dieser Schuhe werden keine tierischen Produkte oder Nebenprodukte verwendet.
Uvex 1 G2 Planet Sicherheitsschuhe
Hergestellt aus recycelten Materialien mit recycelter Verpackung. Hergestellt in einer europäischen Produktionsstätte unter Verwendung erneuerbarer Energien und mit geringerem Abfallaufkommen
Dupont chemikalienbeständige Overalls, Tyvek® 500 Xpert
Die optionale Öko-Verpackung (auch als Großpackung) reduziert Abfall und Energieverbrauch.
Umweltfreundlichere Labormäntel
Labormäntel aus recycelten Materialien, die am Ende der Nutzungszeit recycelt werden.
JSP-Schutzhelme mit Recycling-Service
Ein umfassendes Angebot an Sicherheitshelmen mit kompatiblem kostenlosen Recycling-Programm (Sie zahlen nur für die Rücksendung).
uvex planet Schutzhelme
Die Schale besteht zu 30 % aus Biokunststoff, das Kopfband zu 50 % aus recyceltem Material. Weniger Verpackungsmaterial und recycelte Verpackung.