Microflex® 93-260 Einweghandschuhe mit Doppelbeschichtung aus Nitril und Neopren
Sehr dünner chemikalienbeständiger Einweghandschuh aus synthetischen Verbundmaterialien
- Dreilagiges Design für verbesserten Schutz gegen aggressive Chemikalien wie Säuren, Lösungsmittel und Basen
- Die hauchdünne Konstruktion bietet verbesserte Fühlbarkeit und Fingerfertigkeit
- Besonders weiches Material und ein ergonomisches Design bieten eine hervorragende Passform, ein optimales Tragegefühl und Flexibilität bei längerer Tragedauer
- Geringerer akzeptabler Mikrolöcher-Wert (0,65 AQL) und verlängerte Stulpen bieten verlässlichen Schutz gegen gefährliche Substanzen
- Silikonfreie Formulierung und Verarbeitung ermöglichen besseren Produktschutz