VWR® Xtra Grüner Nitril Handschuh
Lieferant: VWR Collection
VWRI112-6650EA 0 EUR
VWRI112-6650 VWRI112-6649 VWRI112-6648 VWRI112-6651 VWRI112-6647
VWR® Xtra Grüner Nitril Handschuh
Handschuhe
Diese Einweg-Untersuchungsschutzhandschuhe bestehen aus Nitril und wurden unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit entwickelt. Sie eignen sich für den Einsatz in medizinischen Anwendungen, in der Lebensmittelverarbeitung und für allgemeine Laboranforderungen in nicht explosionsgefährdeten Bereichen.
  • Unsteril, puderfrei
  • Frei von Latex, Chlor und Beschleunigern
  • AQL 1.0
  • Für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen
Die Umweltauswirkungen dieses Handschuhs wurden im Rahmen einer Lebenszyklusanalyse nach ISO 14040 und ISO 14044 bewertet. Reduzieren Sie Ihren ökologischen Fußabdruck und tragen Sie gleichzeitig einen Handschuh, der hautfreundlich ist und einen hervorragenden Barriereschutz gegen durch Blut übertragene Krankheitserreger und Viren bietet.
Zertifizierungen:
EN ISO 374-1 Typ B (JKT), EN 374-5 VIRUS, MDR Klasse I; PPE Kat. III; AQL 1,5, für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Lieferung 200 pro Beutel (oder 180 für Größe XL). 10 Spender/Karton. Weniger Verpackungsabfall.
Bitte beachten