Stackable Storage Boxes, Polyethylene
Lieferant: MULTIROIR
9276000000 9336000000 8531000
216-3258EA 85.6 EUR
216-3258 216-3257 216-3256
Stackable Storage Boxes, Polyethylene
Boxen Lagerboxen
Weiße Polyethylenbehälter für Laborumgebungen. Glatte Wände und abgerundete Kanten für eine einfache, hygienische Reinigung. Stabil, stapelbar und in drei Größen erhältlich. Geeignet für den intensiven professionellen Einsatz.
  • In drei Größen erhältlich
  • Geschlossene Griffe mit abgerundeten Kanten
  • Glatte Wände und abgerundete Innenecken für optimale Reinigung
  • Platzsparend stapelbar
  • Kompatibel mit den Anforderungen von Laboren und sensiblen Branchen
  • Variable Betriebstemperatur je nach Modell
  • Massive Wände/Boden
Diese weißen Behälter mit festen Wänden aus hochwertigem Polyethylen eignen sich perfekt für Laborumgebungen, in denen Sauberkeit, Robustheit und Funktionalität gefragt sind. Ihre glatte Innenfläche und die abgerundeten Kanten ermöglichen eine schnelle, hygienische und rückstandsfreie Reinigung – unerlässlich für die Integrität der behandelten Proben oder Produkte.
Dank ihres robusten Designs sind diese Behälter abriebfest und für den intensiven, wiederholten Gebrauch geeignet. Sie sind stapelbar, um den Lagerraum zu optimieren. Sie sind in drei Größen erhältlich und verfügen über ergonomische, geschlossene Griffe für eine sichere Handhabung, auch mit Handschuhen. Empfohlen für den Einsatz in Laboren, der Lebensmittelverarbeitung und in der Industrie.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Bestellen