VWR® Autoclavable Biohazard Bags, Polypropylene, Orange
Lieferant: VWR Collection
129-4026EA 150 EUR
129-4026 129-4034 129-4042
VWR® Autoclavable Biohazard Bags, Polypropylene, Orange
Beutel Entsorgungsbeutel
Robust, temperaturbeständige Beutel, ideal für die Entsorgung von ungefährlichen oder gefährlichen Abfällen, die zunächst autoklaviert werden müssen.
  • Autoklavierbar bis maximal 135 °C
  • Verschluss aus 200 mm Bindedraht ermöglicht das Ausdehnen des Beutels während und den Dampfablass während des Abkühlens
  • Beutel erfüllen die Anforderungen der Durchstoßprüfungsnorm von 165 g gemäß ASTM D1709
  • Beutel ist mit dem universellen Biohazard-Symbol bedruckt
  • Der Beutel verfügt über eine Temperaturanzeige. Der Text „Inhalt wurde autoklaviert“ leuchtet dunkel, um den erfolgreichen Autoklaviervorgang anzuzeigen.
  • Höchst reiß- und durchstichfest
Auch zum Autoklavieren und mit andere Produkten einsetzbar. Lieferung komplett mit Drahtverschlüssen, die eine Ausdehnung des Beutels und eine Belüftung beim Abkühlen ermöglichen.
Zertifizierungen:
ISO 9001: 2015, Sedex zertifiziert.
Bestellinformation:
Bestellen