VWR® Autoclavable Biohazard Bags, Polypropylene, Yellow
Lieferant: VWR Collection
129-4035EA 144 EUR
129-4035 129-4036
VWR® Autoclavable Biohazard Bags, Polypropylene, Yellow
Beutel Entsorgungsbeutel
Robust, temperaturbeständige Beutel, ideal für die Entsorgung von ungefährlichen oder gefährlichen Abfällen, die zunächst autoklaviert werden müssen.
  • Autoklavierbar bis maximal 135 °C (275 °F)
  • Verschluss aus 20 cm Bindedraht ermöglicht das Ausdehnen des Beutels während und den Dampfablass während des Abkühlens
  • Beutel erfüllen die Anforderungen der Durchstoßprüfungsnorm von 165 g gemäß ASTM D1709
  • Beutel ist mit dem universellen Biohazard-Symbol bedruckt
  • Der Beutel verfügt über eine Temperaturanzeige. Der Text „Inhalt wurde autoklaviert“ leuchtet dunkel, um den erfolgreichen Autoklaviervorgang anzuzeigen.
  • Höchst reiß- und durchstichfest
Auch zum Autoklavieren und mit andere Produkten einsetzbar. Lieferung komplett mit Drahtverschlüssen, die eine Ausdehnung des Beutels und eine Belüftung beim Abkühlen ermöglichen.
Zertifizierungen:
Zertifizierungen: ISO 9001:2015, Sedex.
Bestellinformation:
Bestellen