VWR® Autoclavable Bags, Polypropylene, Clear
Lieferant: VWR Collection
129-4027EA 122 EUR
129-4027 129-4030 129-4032 129-4033 129-4038 129-4039 129-4040 129-4043
VWR® Autoclavable Bags, Polypropylene, Clear
Beutel Entsorgungsbeutel
Stabile, temperaturbeständige Beutel, ideal für die Entsorgung von ungefährlichen Abfällen, die zuvor Autoklavierbar.
  • Autoklavierbar bis maximal 135 °C (275 °F)
  • Verschluss aus 20 cm Bindedraht ermöglicht das Ausdehnen des Beutels während und den Dampfablass während des Abkühlens
  • Beutel erfüllen die Anforderungen der Durchstoßprüfungsnorm von 165 g gemäß ASTM D1709
  • In verschiedenen Dicken verfügbar 37,5 µm, 50 µm
  • Erhältlich mit unbedrucktem oder bedrucktem Beutel
  • Höchst reiß- und durchstichfest
  • Ohne Autoklav-Indikator
Auch zum Autoklavieren und mit andere Produkten einsetzbar. Lieferung komplett mit Drahtverschlüssen, die eine Ausdehnung des Beutels und eine Belüftung beim Abkühlen ermöglichen.
Zertifizierungen:
Zertifizierungen: ISO 9001:2015, Sedex.
Bestellinformation:
Bestellen