Mikrozentrifugen, Belüftet/Gekühlt, MIKRO 2.0 / 2.0 R
Lieferant: Hettich
2440 2460
521-4352EA 2549 EUR
521-4352 521-4353
Mikrozentrifugen, Belüftet/Gekühlt, MIKRO 2.0 / 2.0 R
Zentrifugen Mikrozentrifugen
Die MIKRO 2.0 Zentrifugen sind dank 3,5"-LCD-Display und Drück-Dreh-Steuerung inklusive Anzeige aller relevanten Parameter, Programmmenü und Fehleranzeige einfach zu bedienen. Die neue Near-Field-Communication (NFC)-Technologie ermöglicht eine automatische Erkennung der Rotoren.
  • 99 Programmspeicherplätze
  • Werkzeugloses Rotor-Schnellwechselsystem
  • Biodichter Rotordeckel mit Schnellverschluss und Sicherheitsverschluss
  • Quick-Spin-Taste für Kurzzeitzentrifugation
  • Gekühltes Modell mit umweltfreundlichem Kühlgas (R290)
  • Modell 2.0 R ist von -20 bis +40 °C regelbar und verfügt über eine intelligente Vorkühlfunktion
  • Auswahl aus 5 verschiedenen Winkelrotoren mit aerosoldichten Deckeln
Parameterdaten wie Maximalgeschwindigkeit und Zyklenanzahl werden automatisch erfasst, wodurch Bedienfehler ausgeschlossen werden. Dies gewährleistet einen reibungslosen Betrieb und verbessert gleichzeitig die Effizienz routinemäßiger Laborabläufe.
Zertifizierungen:
EN/IEC 61326-1 Klasse B
Bestellinformation:
Rotoren sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.