Pharmaceutical Underbench Perfection Refrigerators Compliant with DIN 13277, HMTvh
Lieferant: Liebherr
HMTVH1501 HMTVH1501_H63 HMTVH1511 HMTVH1511_H63
LIEBHMTVH1501EA 1999 EUR
LIEBHMTVH1501 LIEBHMTVH1501_H63 LIEBHMTVH1511 LIEBHMTVH1511_H63
Pharmaceutical Underbench Perfection Refrigerators Compliant with DIN 13277, HMTvh
Kühlschränke
Hocheffiziente Pharmakühlgeräte sind für die besonderen Anforderungen konzipiert und garantieren mit ihrem dynamischen Kühlsystem, der hochwirksamen Isolierung und der präzisen Temperaturregelung eine zuverlässige Lagerung sensibler Substanzen und Zubereitungen.
  • Integrierter Datenlogger und USB-Schnittstelle zum Auslesen des Datenloggers
  • PT1000-Produktsensor und Zugangsöffnung für externer Fühler
  • Min.-/max.-Temperaturprotokoll zeigt an, ob die Lagertemperaturen innerhalb der Toleranzgrenzen lagen
  • Isolierte und Glastürmodelle mit vertikaler Beleuchtung, selbstschließender Tür bei <90° und elektronischem Schloss, das mit einem PIN-Code sicher verriegelt werden kann
  • Integriertes LAN/WLAN und lokale API
  • Antimikrobieller Griff mit Hebel Öffnungsmechanismus
  • Untertischmodelle: 819 mm Außenhöhe, passt unter die meisten Arbeitstische; bei freistehender Ausführung ist eine Arbeitsplatte erhältlich
Der hygienische, nahtlos geformte Innenbehälter besteht aus handelsüblichem Polystyrol. Dadurch lassen sich die großen, abgerundeten Ecken schnell und einfach reinigen. Beschichtete Regalböden aus Drahtgitter garantieren eine konstante Luftzirkulation für Temperaturstabilität. Eine Auszugssperre verhindert das Herausrutschen des Regals beim Entnehmen von Gegenständen.
Alarmrelais und Testfunktion verfügbar. Alarm mit Batteriepufferung (12 h) sofort bei Stromausfall. Alarmhistorie mit Echtzeituhr und 10 Ereignissen und benutzerdefinierten Alarmeinstellungen möglich. Bei einem unkontrollierten Temperaturanstieg oder anderen Problemen beginnt der Alarm der Innenbeleuchtung des Geräts zu blinken.
Sinkt die Temperatur aufgrund einer Fehlfunktion unter 2 °C, übernimmt das SafetyDevice die Kontrolle, stabilisiert die Temperatur, aktiviert den Alarm und schützt den Inhalt vor dem Einfrieren. ±2 K Abweichung vom Sollwert (Modellversion Apothekenschubladen ±3 K), auch mit Kalibriermöglichkeit. Eine integrierte 12-mm-Zugangsöffnung ermöglicht den Anschluss eines separaten Sensors zur zusätzlichen Temperaturüberwachung, ohne Löcher bohren oder die Türdichtung aufbrechen zu müssen. Umluftkühlsystem.
Apothekenschubladen mit dem praktischen System aus kälteleitendem Aluminium sind mit transparenter Front, gelochtem Boden, flexiblen Trennwänden und einem ¾-Auszug ausgestattet. Medikamente, Impfstoffe und andere Gegenstände können schnell gefunden und die Tür bei minimalem Kaltluftverlust wieder geschlossen werden.
Merkmale: Individuell einstellbarer Wartungstimer. Verdunsterdeckel (verhindert das Einfrieren von Gegenständen, wenn diese zu nahe an der Rückwand stehen) Elektronische Türverriegelung mit Fernbedienung und SmartLock-Funktion. Ersatz-Türdichtung. SmartModule WiFi/LAN integrierte Schnittstelle. Außengehäuse in Stahl/weiß.
Standards: IEC 61010-2-011 Standard-Kühlgeräte, die speziell für die Lagerung temperaturempfindlicher Produkte entwickelt wurden, sind CE-sicherheitskonform. So ist sichergestellt, dass alle mechanischen und elektrischen Voraussetzungen für einen verletzungsfreien Betrieb erfüllt sind und Sie und Ihr Team stets sicher sind.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten