Zubehör für Brady®-RFID-Lesegeräte
Lieferant: Brady
311032 310986 321899 311033 311030 320057
BRDY311032EA 781.66 EUR
BRDY311032 BRDY310986 BRDY321899 BRDY311033 BRDY311030 BRDY320057
Zubehör für Brady®-RFID-Lesegeräte
Barcode- und RFID-Systeme
Zubehör für verschiedene RFID-Lesegeräte/-Scanner.
Adapter QuickCharge3 USB-C-Kit EU/UK/US – Schnelles Laden in kompakter Größe. Schnelles Laden. Kompakte Größe. Gültig für EXA- und HH-Geräte. CE-Kennzeichnung. Ein Jahr Garantie.
HH83 Tischladegerät mit vier Positionen, vier Akkufächern EU – Ladestation zum gleichzeitigen Laden und Kommunizieren von vier Geräten. Super schnelles, gleichzeitiges Laden von vier Geräten. Kommunikation via USB (nur HH-Geräte) Lädt vier Geräte oder vier Akkus. CE-Kennzeichnung. Ein Jahr Garantie.
HH83 Tischladegerät mit vier Positionen, vier Akkufächern UK – Ladestation zum gleichzeitigen Laden und Kommunizieren von vier Geräten. Super schnelles Aufladen. Kommunikation via USB (nur HH-Geräte) Kann das Gerät oder nur einen Akku aufladen. CE-Kennzeichnung. Ein Jahr Garantie.
HH83 Tischladegerät-Kit, Ersatzakku. UK – Ladestation zum gleichzeitigen Laden und Kommunizieren von vier Geräten. Super schnelles, gleichzeitiges Laden von vier Geräten. Kommunikation via USB (nur HH-Geräte) Lädt vier Geräte oder vier Akkus. CE; FCC. Ein Jahr Garantie.
Brady-Akku mit Pistolengriff für HH83/HH85 – Zusatzakku für HH85 oder EXA81 Ergonomischer Pistolengriff. Hochleistungsakku für lange Nutzungsdauer. Gültig für EXA81 und HH85. CE; FCC. Ein Jahr Garantie.
Quad lock-Universaladapter für EXA31 und EXA81 – Universalhalterung für Smartphones und Tablets. Sichere Befestigung für Geräte. Leichtes Anbringen und Entfernen. Universell für jedes Gerät. CE-Kennzeichnung. Ein Jahr Garantie.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bestellen