VALEGRO Umlaufkühler
Lieferant: JULABO GmbH
9610050 9610035
473-3201EA 3970 EUR
473-3201 473-0040
VALEGRO Umlaufkühler
Umwälzthermostate Geschlossene Umwälzsysteme Kälteumwälzthermostate
VALEGRO Umlaufkühler sind umweltfreundliche Allrounder für vielfältige Temperieraufgaben. Sie zeichnen sich durch ein gutes Verhältnis zwischen Kühlleistung und Gerätegröße sowie optimale Bedienbarkeit aus. Sie arbeiten mit natürlichem Kältemittel und lassen sich dank regelbarer Pumpe an die Anwendungsanforderungen anpassen.
  • Klimafreundlich dank natürlichem Kühlmittel
  • OLED-Touch-Display mit intuitiver Menüführung
  • Gutes Verhältnis zwischen Kühlleistung und Größe
  • USB-C und RS232 als Standard, Ethernet als Option erhältlich
  • Beleuchtete, leicht zu reinigende Füllstandsanzeige
  • Einstellbare Pumpe zur Regulierung von Druck und Durchflussrate
Diese modernen Geräte bieten eine präzise Temperaturregelung für eine Vielzahl von Anwendungen in Laboren, Industrie und Forschung und fügen sich dank ihres kompakten Designs nahtlos in jede Arbeitsumgebung ein.
Bei der Konzeption der VALEGRO Umlaufkühler wurde der Fokus auf maximale Benutzerfreundlichkeit gelegt. Viele hilfreiche Features wie eine Timerfunktion, ein werkzeuglos entnehmbares Entlüftungsgitter oder eine beleuchtete und leicht zu reinigende Füllstandsanzeige erleichtern die tägliche Arbeit. Das geneigte OLED-Touchdisplay ist gut lesbar und ergonomisch zu bedienen. Die intuitive Menüführung bietet einfachen und schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Warnungen und Meldungen in leicht verständlicher Volltextsprache gewährleisten jederzeit einen sicheren Umgang mit den Geräten.
Neben RS232- und USB-C-Schnittstellen sind die VALEGRO Umlaufkühler auch mit Ethernet (optional) erhältlich. Alle Schnittstellen befinden sich direkt unter dem Display und sind bequem von vorne zu bedienen.
Maximale Pumpenleistung:
VALEGRO 350 16 L/min, 0,6 bar
VALEGRO 500 19 L/min, 0,85 bar
Zertifizierungen:
Klassifizierung I gemäß DIN 12876-1
IP-Schutzklasse gemäß DIN EN 60529: IP 21
Bestellinformation:
Bitte bestellen Sie optional „Ethernet-Aktivierung“ mit separater Teilenummer. Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm lassen sich die Kühler modular und individuell an Applikationen anpassen.
Lieferumfang:
Lieferung mit 2 Schlaucholiven für Schläuche mit 8 und 12 mm Innen-Ø. (Pumpenanschlüsse: M16×1 Stecker).
Bitte beachten
Hinweis: Angegebene Kälteleistung bei +20, 0, −10 und −20 °C.