Reinraumstühle, Texon
Lieferant: bimos
9175R-4000 9175R-4002 9173R-4000 9173R-4002 9173R-4007 9175R-4007
132-1475EA 884 EUR
132-1475 132-1476 132-1472 132-1473 132-1474 132-1477
Reinraumstühle, Texon
Stühle
Texon Hightech- und Reinraumstuhl. Einzigartig und für alles gerüstet – Der Texon Reinraum ist der Stuhl für die Hightech-Industrie. Reinraumqualifiziert für Luftreinheitsklasse 3 nach DIN EN ISO 14644-1 und ESD-konform nach EN 61340-5-1, im hygienischen Design und mit höchstem ergonomischen Komfort – der Texon bringt alles mit, was für anspruchsvolle High-Tech-Arbeitsplätze wichtig ist.
  • Intuitive und einfache Bedienung
  • Stuhl höhenverstellbar
  • Auto-Motion-Technologie für aktiv-dynamisches Sitzen und optimale Unterstützung in jeder Sitzposition (dreifach fixierbar)
  • Der Flex-Back an der unteren Rückenlehne vergrößert den Bewegungsspielraum nach hinten
  • Automatische Gewichtseinstellung
  • Extra dicke Sitzpolsterung für hervorragenden Sitzkomfort
  • Durch das austauschbare Polstersystem können die Kissen bei Bedarf einfach entfernt und ersetzt werden
  • Aluminiumbasis (ø 700 mm), silbergrau
  • Max. Tragkraft 150 kg
Hygienisches Design - Glatte, geschlossene Oberflächen und nahtloses Design. Clean Cover; Deckt die Mechanik ab für eine besonders einfache Reinigung. Desinfizierbar, chemikalienbeständig und leicht sauber zu halten.
Skintec ist der innovative Polsterbezug, der erstklassigen Sitzkomfort mit außergewöhnlicher Reinigungsfreundlichkeit und Langlebigkeit verbindet. Die Oberfläche ist beständig gegen alle Desinfektionsmittel. Skintec wird besonders nachhaltig und umweltfreundlich hergestellt.
Zertifizierungen:
Reinraumqualifiziert für Luftreinheitsklasse 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1 und ESD-konform gemäß EN 61340-5-1. GMP-konform.