NANOCOLOR® Photometrische-Röhrchentests, COD
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
- Messung direkt in der Rundküvette, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
- Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
- Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
- Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Röhrchen
- 16 mm (AD) Röhrchen für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in runden 16 mm (AD) Küvetten ausgewertet. Es ist auf NANOCOLOR® Photometer vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Klärschlammaufschluss: Nein
Aufschlusssatz: Nein
NanOx Metall: Nein
NanOx N: Nein
Aufschlusstemperatur: 148 °C / 298 °F;160 °C / 320 °F
Bestellinformation:
Lieferumfang: Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II