NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettenteste für Cyanid
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
- Messung direkt in der Rundküvette, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
- Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
- Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
- Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
- 16 mm (AD) Röhrchen für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in runden 16 mm (AD) Küvetten ausgewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Learn more