NANOCOLOR® Photometrische Rundküvettentests, Tenside
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
Photometrische Testkits für die Bestimmung von Tenside in Wasserproben.
- Messung direkt in der Rundküvette, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
- Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
- Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
- Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Röhrchen
- 16 mm (AD) Röhrchen für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in runden 16 mm (AD) Küvetten ausgewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Klärschlammaufschluss: Nein
Aufschlusssatz: Nein
NanOx Metall: Nein
NanOx N: Nein
Bestellinformation:
Lieferumfang: Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II