NANOCOLOR® Photometrische Röhrchen-Testkits für Ortho- und Total-Phosphate
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
985081 985076 985079 985055 985095 985080
MANA985081EA 95.9 EUR
MANA985081 MANA985076 MANA985079 MANA985055 MANA985095 MANA985080
NANOCOLOR® Photometrische Röhrchen-Testkits für Ortho- und Total-Phosphate
Umwelt-Prüfkits
Photometrische Testkits zur Bestimmung von ortho- und total-Phosphat in Wasserproben.
  • Messung direkt im Teströhrchen, spart Zeit und verringert die Exposition gegenüber chemischen Reagenzien
  • Barcodierte Rundküvetten für einfachen Testaufruf in NANOCOLOR® Spektralphotometern
  • Präzise vordosierte Reagenzien mit gleichbleibend hoher Qualität von Charge zu Charge
  • Farbige Piktogramm-Anleitungen und einfache Handhabung der Rundküvetten
  • 16 mm (AD) Rundküvetten für einfaches Pipettieren
Die Testkits werden in 16-mm-(AD)-Röhrchen bewertet. Sie sind auf NANOCOLOR® Photometern vorprogrammiert und auch mit METTLER TOLEDO Easy VIS und Easy UV kompatibel. Programmierdaten für andere Spektralphotometer sind verfügbar.
Meerwasseranalyse: Ja
Gefährliches Material: Ja
Anmerkung: Messbereich auf NANOCOLOR VIS II
Bestellinformation:
Lieferumfang: Robuste Box mit 20 Röhrchen.