Optical Elements for Special Applications
Lieferant: HELLMA
013-000-71 013-101-71
634-9344EA 90.8 EUR
634-9344 634-9347
Optical Elements for Special Applications
Küvetten Spektralphotometer-Küvetten
Hellma® Präzisions-Küvetten werden zu 100% in Deutschland gefertigt und sind für alle gängigen Spektralphotometer geeignet.
  • Halter für Küvetten mit losen Fenstern
  • Trennelement aus Aluminium passend für Küvetten mit 1 mm optischer Schichtdicke in 10 mm Küvettenhalter
Höchste Präzision: Hellma® Präzisions-Küvetten zeichnen sich durch höchste Präzision bei Schichtdickengenauigkeit und Parallelität aus. Dies garantiert kontinuierlich reproduzierbare Messergebnisse.
Chemikalienbeständig und thermisch verbunden: Hellma® Präzisions-Küvetten werden thermisch verbunden und nicht geklebt, sie erhalten dadurch eine sehr hohe Beständigkeit gegenüber Temperaturen und Chemikalien. Ein ungewolltes Austreten von Flüssigkeiten wird dadurch verhindert.
Ausgezeichnete Transmission: Durch die Verwendung ausgewählter Hochleistungs-Quarzgläser erreichen Hellma® Präzisionsküvetten eine hervorragende Transmission >82% für exakte Messergebnisse.
Sichere Handhabung: Hellma® Präzisions-Küvetten haben gefaste Kanten, die ein sicheres und angenehmes Handling ermöglichen. Zudem wird die Gefahr von Absplitterungen minimiert.
Nachhaltig: Hellma® Präzisions-Küvetten können problemlos gereinigt und wiederverwendet werden und somit langfristig in Gebrauch bleiben. Eine nachhaltige und umweltfreundliche Alternative.
Zertifizierungen:
Hellma® Präzisions-Küvetten werden nach EN ISO 9001/EN ISO 14001 hergestellt und erfüllen höchste optische Standards. Die Konformitätserklärung ist als Download auf der Hellma-Website verfügbar. Weitere Zertifikate (Werkszeugnis 2.2 und Abnahmeprüfzeugnis 3.1) sind auf Anfrage erhältlich.