Scepter™ 3.0 Automatisierte Zählkammern-Kits
Lieferant: Merck
PHCC360KIT PHCC360050 PHCC340050 PHCC360250 PHCC340250 PHCC340500 PHCC360500 PHCC340KIT
MILFPHCC360KITEA 4190 EUR
MILFPHCC360KIT MILFPHCC360050 MILFPHCC340050 MILFPHCC360250 MILFPHCC340250 MILFPHCC340500 MILFPHCC360500 MILFPHCC340KIT
Scepter™ 3.0 Automatisierte Zählkammern-Kits
Zellzähler und Durchflusszytometer Elektronische Zellzähler
Der Scepter™ 3.0 Zellzähler bietet die unübertroffene Präzision der Coulter-Impedanzzählung in einem praktischen Handgerät. Die neueste Version des Scepter™ Zellzählers wurde um Funktionen erweitert, die ihn noch komfortabler, benutzerfreundlicher und präziser machen.
  • Die Coulter-Impedanzmethode vermeidet häufige Artefakte bildbasierter Zellzählmethoden
  • Genauigkeit ist unabhängig von der Anwendertechnik oder manuellen Berechnungen
  • Zählt Tausende von Zellen pro Messung für maximale Präzision
  • Einzigartiges ergonomisches Design, praktisch für Messungen und Lagerung an der Zellkulturhaube
  • Präzise Zählungen in <30 Sekunden
  • Keine Probenvorbereitung, spezielle Reagenzien oder gefährliche Farbstoffe erforderlich
  • Kein Reinigungsprotokoll zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderlich
Kann zur Überwachung der Zellgesundheit zwischen Messungen, Passagen und Chargen anhand von Größe und Morphologie verwendet werden.
Die Scepter™-Sensoren nutzen präzise Mikrofluidik zur Messung der elektrischen Impedanz einzelner Zellen. Diese Technologie liefert bedarfsgerechte Ergebnisse zu Zellvolumen, Zelldurchmesser und Zellkonzentration – alles innerhalb der Zellkulturhaube.
40 µm sensorvalidierter Leistungsbereich
Arbeitsbereich: 50000 bis 1500000 Zellen/ml
Durchmesser Sensorskala: 4 bis 20 µm
Bereich Arbeitsdurchmesser: 5 bis 15 µm
60-µm-Sensor
Arbeitsumfang: 10000 bis 500000 Zellen/ml
Durchmesser Sensorskala: 6 bis 36 µm
Bereich Arbeitsdurchmesser: 8 bis 25 µm
Zertifizierungen:
Lieferumfang:
Jedes Set umfasst: Tragbare automatisierte Zählkammer, Zählkammersensoren (50 Packung), Ladestation und Montagekit, Fläschchen mit Testbeads, Schnellstartanleitung und Sicherheitshinweise.
Bitte beachten