Arctic Express™ Cryogenic Shippers with Datalogger
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CY50905D CY50910D
BARNCY50905DEA 5110 EUR
BARNCY50905D BARNCY50910D
Arctic Express™ Cryogenic Shippers with Datalogger
Dewars und Kryogefäße
Thermo Scientific™ Arctic Express™ Kryotransportbehälter sind so konzipiert, dass die Probenintegrität erhalten bleibt, wenn Ihre Proben bewegt werden müssen. Arctic Express-Transportbehälter sind mit einem integrierten 21CFR, Teil 11-konformen Datenlogger erhältlich, der Ihnen zusätzliche Sicherheit gibt, dass Ihre wichtigen Proben während des Transports erhalten bleiben.
  • Innovatives Material absorbiert flüssigen Stickstoff, um ein Verschütten während des Transports zu verhindern
  • 14- und 21-tägige Aufbewahrungszeiten für flüssigen Stickstoff ermöglichen einen sicheren Transport von Proben
  • Robuste Konstruktion und stabiler Boden sorgen dafür, dass der Trockentransportbehälter grober Handhabung standhält
  • Verschließbarer Deckel verhindert unbefugten Zugriff
  • Einfacher Transport mit den meisten gängigen Transportmitteln
  • Leichtes Aluminiumdesign und praktischer Eimergriff
Manuell zu befüllender LN₂-Dewar-Typ.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten
Die Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details.