LN₂ Supply Tanks
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
8120 8127
BARN8120EA 13200 EUR
BARN8120 BARN8127
LN₂ Supply Tanks
Dewars und Kryogefäße
Transportieren Sie kryogene Industriegase mit Thermo Scientific™ LN₂-Versorgungstanks, die sowohl langlebig als auch benutzerfreundlich sind. Für die langfristige Lagerung von Proben in kryogenen Gefrierschränken oder die Temperaturkontrolle während Gefriervorgängen unter Verwendung von Gefriergeräten mit kontrollierter Geschwindigkeit.
  • Bewertet bei 22 psi (151,7 kPa)
  • Verdampft 2% des Volumens pro Tag
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten
Die Garantie variiert je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns für Details.