Orion™ Pro Star PD216 pH/Ion/DO Bench Meters
Lieferant: Thermo Orion
PSTAR2160 PSTAR2165 PSTAR2167 PSTAR2166
662-2521EA 1332 EUR
662-2521 662-2522 662-2524 662-2523
Orion™ Pro Star PD216 pH/Ion/DO Bench Meters
Elektrochemische Messgeräte pH- und Multi-Parameter-Messgeräte
Das Thermo Scientific™ Orion™ Pro Star PD216 pH-/Ionen- und Gelöstsauerstoff-Tischmessgerät ist für genaue, zuverlässige elektrochemische Tests konzipiert. Mit einer intuitiven Benutzeroberfläche, verbesserter Datenberichterstattung und robuster Funktionalität bietet das Orion™ Pro Star PD216-Messgerät fortschrittliche Leistung in einem modernen und vereinfachten Paket.
  • Großes 7"-Farbdisplay mit hoher Auflösung
  • Reaktionsschneller kapazitiver Touchscreen, der mit Handschuhen bedient werden kann
  • Abgewinkeltes Display für ergonomisches Betrachten
  • Optimierte, einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
  • Vertikale Messgeräteausrichtung hilft, Platz auf der Werkbank zu optimieren
  • Unterstützt GLP-Konformität
  • Speichert 20 Kalibrierungsprotokolle pro Parameter mit Datum und Uhrzeit
  • Speichert 10.000 Datenprotokollsätze mit Datum und Uhrzeit
  • Gibt die Daten auf einen Drucker, Computer oder USB-Stick aus, um sie langfristig aufzubewahren
  • Gibt die Proben-ID mit einem optionalen USB-Barcode-Scanner, einer USB-Tastatur oder einer USB-Maus ein
  • Bis zu zwei per Messgerät gesteuerte und per Messgerät betriebene Rührsonden
Ausgestattet mit zwei Messkanälen zur Erleichterung flexibler Analysen bietet das Orion™ Pro Star PD216 Messgerät eine breite Palette von Parameterfunktionen, darunter pH, mV, ORP oder Ionenkonzentration mit Temperatur; gelöster Sauerstoff als % Sättigung oder Konzentration in ppm oder mg/L mit Luftdruck und Temperatur.
Bedienen Sie ganz einfach das große sieben Zoll-Farb-Touchscreen-Display. Das Orion™ Pro Star PD216-Messgerät bietet eine durchdachte Benutzeroberfläche, die Ihnen alles, was Sie brauchen, auf Knopfdruck zur Verfügung stellt. Navigieren Sie nahtlos, um Messungen anzuzeigen, Kalibrierungen abzuschließen, Daten zu exportieren und mehr auf dem kristallklaren, hochauflösenden Bildschirm. Ausgestattet mit einem ergonomischen, abgewinkelten Display können Benutzer wichtige Details klar und bequem anzeigen. Ein reaktionsschneller Touchscreen sorgt für optimale Benutzerfreundlichkeit in einer Vielzahl von Umgebungen, selbst wenn eine behandschuhte Hand erforderlich ist.
Das Messgerät Orion™ Pro Star PD216 wurde entwickelt, um die Anforderungen Ihrer Testpräferenzen zu erfüllen und bietet Flexibilität. Messkanäle können einzeln oder beide gleichzeitig angezeigt werden. Wählen Sie, ob Sie Daten in einem einfachen, erweiterten oder benutzerdefinierten Format anzeigen möchten. Das einfache Format bietet eine optimierte Ansicht der Messungen, während das erweiterte Layout eine detailliertere Ansicht bietet. Alternativ können Benutzer Elemente nach Belieben über ein benutzerdefiniertes Layout anzeigen oder ausblenden. Einzelne Messungen können auch in einem Diagramm mit Temperatur für Messungen im Vergleich zur Zeit angezeigt werden.
Erhöhen Sie Komfort und Effizienz mithilfe optionaler Messgerätezubehörteile. Geben Sie während der Durchführung von Messungen einfach Probenidentifikationsdetails mithilfe eines USB-Barcodescanners, einer USB-Tastatur oder einer USB-Maus ein. Beseitigen Sie den Bedarf an Magnetrührplatten und -stäben, indem Sie eine oder zwei metergesteuerte Rührsonden hinzufügen, um eine gleichmäßige Probenrührung zu erreichen.
Die erstmalige Inbetriebnahme des Messgeräts ist mit dem Orion™ Pro Star-Messgerät ganz einfach. Der Einrichtungsassistent auf dem Bildschirm führt den Benutzer durch wichtige Messgeräte- und Messeinstellungen und bietet auf dem Bildschirm Messgerätetouren und Anleitungen für Kalibrierung, Messungen, Messgeräteanschlüsse, Montage des Elektrodenständers und Verwendung der pH-Elektrode. Geführte Kalibrierungen bieten schrittweise Anweisungen, um den Benutzer bei der korrekten Durchführung von Kalibrierungen zu unterstützen und so genaue, zuverlässige und berichtsfähige Messungen sicherzustellen. Das Kalibrierungsprotokoll des Messgeräts speichert, zeigt und exportiert bis zu 20 Kalibrierungen pro Parameter mit Datums- und Zeitstempeln. Kalibrierungsprotokolle können nach Benutzer gefiltert und nach Datumsbereich oder alle auf einmal exportiert werden. Mit dem Orion™ Pro Star-Messgerät können Messungen zur langfristigen Datenspeicherung einfach im Datenprotokoll gespeichert werden. Das Datenprotokoll speichert, zeigt und exportiert bis zu 10.000 Datensätze mit Datums- und Zeitstempeln. Einzelne Datenprotokollsätze bieten umfangreiche Messinformationen, die in einem leicht lesbaren Listenformat auf dem Bildschirm organisiert sind. Datenprotokollsätze können nach Benutzer, Datum und Uhrzeit oder Protokollnummer gefiltert und nach Datums- und Uhrzeitbereich, Protokollnummernbereich oder allen auf einmal exportiert werden.
Methoden bieten die Möglichkeit, Messeinstellungen zu speichern, um Ihre Analysen und SOPs auf dem Orion™ Pro Star-Messgerät zu standardisieren. Pro Parameter können bis zu 10 Methoden gespeichert und Methoden von und zu anderen Orion™ Pro Star-Tischmessgeräten importiert und exportiert werden. In ähnlicher Weise können inkrementelle Techniken zur Bestimmung der Ionenkonzentration gespeichert, importiert und exportiert werden, um Ihre bekannte Addition, bekannte Subtraktion, Analytaddition und Analytsubtraktionsanalyse zu standardisieren. Die im Orion™ Pro Star-Messgerät enthaltene Funktion „Sicherer Modus“ ermöglicht bis zu drei Administratoren und 30 Benutzern individuelle Kontoanmeldungen mit Kennwortschutz. Administratoren können aus vordefinierten Benutzerzugriffsebenen für Messgerätfunktionen auswählen. Kontrollieren Sie den Zugriff auf Datums- und Zeiteinstellungen, Instrumenteneinstellungen, Datenprotokolle und Kalibrierungsprotokolle oder passen Sie die Zugriffsebene jedes Benutzers von Vollzugriff bis hin zur grundlegenden Datenerfassung an. Administratoren können außerdem die Benutzerliste und den Prüfpfad exportieren, um die digitale Datenintegrität sicherzustellen. Geben Sie Datenprotokolle, Kalibrierungsprotokolle und Methoden auf einem Drucker, Computer oder USB-Flash-Laufwerk aus, um die Daten auf dem Orion™ Pro Star-Messgerät langfristig aufzubewahren. Daten können als Berichtsdateien zur einfachen Anzeige oder als CSV-Dateien (Comma Separated Value) zum Importieren in Programme wie Microsoft Excel gespeichert werden. Exportierte Dateien können angepasst werden, um alle Daten, erweiterte Daten, Zwischendaten oder nur grundlegende Daten einzuschließen, sodass jeder Benutzer genau die Informationen erhält, die er benötigt. Das Orion™ Pro Star-Messgerät bietet außerdem bidirektionale Kommunikation mit Remote-Befehlen für Messgeräte, die mit Computerprogrammen wie LIMS, HyperTerminal, PuTTY und zusätzlicher Datenerfassungssoftware verbunden sind.
Für pH-Kalibrierungen bietet das Orion™ Pro Star-Messgerät die Möglichkeit, flexible Ein- bis Fünfpunktkalibrierungen durchzuführen oder eine erforderliche Anzahl von Kalibrierungspunkten von eins bis vier festzulegen. Benutzer können auch anpassbare Steigungsführungen eingeben und die Option haben, ausgezeichnete, mittelmäßige und schlechte Steigungsbereiche zu definieren, um das Verständnis der Kalibrierungsergebnisse zu erleichtern. Für Ionenkonzentration-Kalibrierungen bietet das Orion™ Pro Star-Messgerät die Möglichkeit, flexible Ein- bis Fünfpunktkalibrierungen durchzuführen oder eine erforderliche Anzahl von Kalibrierungspunkten von eins bis vier festzulegen. Benutzer können auch Funktionen zur Leerwertkorrektur und Niedrigpegelstabilität verwenden, um ihre Ionenkonzentrationsmessungen zu optimieren. Für DO-Kalibrierungen bietet das Orion™ Pro Star-Messgerät die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Kalibrierung mit einem Standard mit bekannter DO-Konzentration oder eine 100% Sättigungskalibrierung mit optionalem zweiten Punkt für 0% Sättigung durchzuführen. Benutzer können auch das interne Barometer des Messgeräts für Luftdruckmessungen kalibrieren. Der im Lieferumfang des Orion™ Pro Star Messgeräts enthaltene Elektrodenständer erleichtert die sichere, reibungslose Bewegung der Elektroden in und aus Lösungen. Ein beschwerter Sockel ermöglicht eine flexible Platzierung des Ständers in der Nähe des Messgeräts. Zahlreiche Elektrodenhalteroptionen sichern eine breite Palette von Elektrodentypen. Integrierte Seitenkanäle ermöglichen eine saubere Organisation der Elektrodenkabel im Ständer.
Zertifizierungen:
CE, UKCA, TUV 3-1, FCC Klasse A.
Bestellinformation:
Zwei Jahre Garantie auf das Messgerät.
Lieferumfang:
Bitte beachten