WHEATON® Autoklavbeutel, Hochtemperatur
Lieferant: DWK Life Sciences
370100 370110 370120
LSUK370100EA 88.7 EUR
LSUK370100 LSUK370110 LSUK370120
WHEATON® Autoklavbeutel, Hochtemperatur
Beutel Sterilisationsbeutel
WHEATON®-Autoklavbeutel sind in drei verschiedenen Größen erhältlich und mit blauen Gefahrenhinweisen für die Entsorgung kontaminierter Abfälle bedruckt.
  • Aus starkem Polypropylen hergestellt
  • Ideal für die Entsorgung aller biologischen Abfälle in Autoklaven oder Verbrennungsöfen
  • Gleichmäßige Wandstärke und nahtloser Boden, ausgelegt für hohe Druckbelastung
Geeignet für die Verwendung in den beiden definierten Hochtemperatur-Sterilisationsmethoden; 30 Minuten bei 121 °C oder 10 Minuten bei 134 °C autoklavieren.
Alle Beutel sind mit blauen Biogefahren-Etiketten bedruckt, die speziell für die Entsorgung kontaminierter Abfälle entwickelt wurden.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten