Cryogenic Direct Thermal Labels for Frozen Surfaces
Lieferant: GA
DTU-61NPC1-4WH DTU-7NOTC1-1WH DTU61C3-4BL DTU61C1-4OR DTU227C3-4WH DTU28C1-1WH DTU177C1-075W DTU183C3-4PI DTU158C3-4WH DTU28C3-2WH DTU61C3-4PI DTU61C3-4YE DTU52C1-2WH DTU183C3-4BL DTU183C1-1YE DTU61C1-4PI DTU61C3-4WH DTU183C3-4YE DTU85C3-2WH DTU183C3-4GA DTU52C3-2WH DTU183C3-4WH DTU85C1-1WH DTU284C1-05WH DTU183C1-1GA DTU61C1-4GA DTU183C1-1PI DTU53C3-2WH DTU183C1-1BL DTU61C1-4YE DTU61C1-4BL DTU53C1-2WH DTU61C3-4OR DTU183C1-1WH DTU158C1-1WH DTU7C3-5WH DTU183C1-1OR DTU177C3-3WH DTU227C1-2WH DTU183C3-4OR DTU284C3-1WH DTU61C3-4GA
GAINDTU-61NPC1-4WHEA 165.6 EUR
GAINDTU-61NPC1-4WH GAINDTU-7NOTC1-1WH GAINDTU61C3-4BL GAINDTU61C1-4OR GAINDTU227C3-4WH GAINDTU28C1-1WH GAINDTU177C1-075W GAINDTU183C3-4PI GAINDTU158C3-4WH GAINDTU28C3-2WH GAINDTU61C3-4PI GAINDTU61C3-4YE GAINDTU52C1-2WH GAINDTU183C3-4BL GAINDTU183C1-1YE GAINDTU61C1-4PI GAINDTU61C3-4WH GAINDTU183C3-4YE GAINDTU85C3-2WH GAINDTU183C3-4GA GAINDTU52C3-2WH GAINDTU183C3-4WH GAINDTU85C1-1WH GAINDTU284C1-05WH GAINDTU183C1-1GA GAINDTU61C1-4GA GAINDTU183C1-1PI GAINDTU53C3-2WH GAINDTU183C1-1BL GAINDTU61C1-4YE GAINDTU61C1-4BL GAINDTU53C1-2WH GAINDTU61C3-4OR GAINDTU183C1-1WH GAINDTU158C1-1WH GAINDTU7C3-5WH GAINDTU183C1-1OR GAINDTU177C3-3WH GAINDTU227C1-2WH GAINDTU183C3-4OR GAINDTU284C3-1WH GAINDTU61C3-4GA
Cryogenic Direct Thermal Labels for Frozen Surfaces
Etiketten
Kryogene Thermodirektetiketten zum Etikettieren bereits gefrorener Oberflächen und Behälter bei Tiefkühlbedingungen bis zu (–80 °C).
  • Temperaturbereich: -196 bis +70°C (–321 bis +158°F)
  • Schnelles Etikettieren gefrorener Fläschchen und Röhrchen (kein Auftauen erforderlich)
  • Beständig gegen Lösungsmittel, Wasserbäder und Kondensation
  • Kompatibel mit den meisten gängigen Thermodirektdruckern
  • Bequem zu bedrucken, keine Farbbänder oder andere Tintenquellen erforderlich
Diese lösungsmittelbeständigen, bedruckbaren Thermodirektetiketten für Kryogenik lassen sich problemlos auf bereits gefrorenen Fläschchen, gefrorenen Oberflächen und gefrorenen Behältern (bis zu –80 °C/–112 °F) anbringen. Durch das Etikettieren von Proben, ohne sie vorher auftauen zu müssen, sind diese Etiketten die ideale Wahl zum Identifizieren wertvoller temperaturempfindlicher Proben und Muster. Diese permanenten Kryoetiketten sind für die Stabilität in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen konzipiert, einschließlich Langzeitlagerung in flüssigem Stickstoff (–196 °C/–321 °F) und Tiefkühlschränken (–80 °C/–112 °F) sowie Trockeneistransport.
Zusätzlich bieten diese Etiketten eine hervorragende Beständigkeit gegenüber routinemäßig verwendeten Laborchemikalien wie Reinigungsmitteln, Alkoholen (Eintauchen in 100% Ethanol: bis zu 15 Minuten), Xylol (Eintauchen bis zu 30 Minuten), andere organischen Lösungsmittel, Desinfektionslösungen und Tücher zum Desinfizieren von Oberflächen.
Diese Etiketten sind ideal für den Einsatz in Forschungsinstituten, klinischen Laboren, Biobanken, Biotechnologieunternehmen und anderen Einrichtungen, die Proben bei niedrigen Temperaturen lagern.
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten