Temperature Data Loggers for Process Validation, EBI 12-T441, Ebro
Lieferant: EBRO
1340-6629 1340-6629-EX
EBRO1340-6629EA 4050 EUR
EBRO1340-6629 EBRO1340-6629-EX
Temperature Data Loggers for Process Validation, EBI 12-T441, Ebro
Datenlogger
Der EBI 12-T441 ist ein hochpräziser Temperaturdatenlogger für die Prozessvalidierung in Labors und der pharmazeutischen Industrie. Mit einem Temperaturbereich von –200 bis +200 °C und einer Genauigkeit von bis zu 0,05 °C ermöglicht es präzise Temperaturmessungen in kritischen Anwendungen wie Sterilisation, Desinfektion und Öfen.
  • Geeignet für Dampfsterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsgeräte
  • Temperaturbereich: -200 bis +200 °C
  • Hohe Präzision. bis zu 0,05 °C
  • Zwei biegsame Metallsonden (Ø1,50 mm)
Der Temperaturdatenlogger EBI 12-T441 von ebro erfüllt die strengen Anforderungen der Pharmaindustrie und von Laboranwendungen. Er ist ideal für die Prozessvalidierung in Dampfsterilisatoren, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten und anderen kritischen Prozessen, bei denen eine präzise Temperaturkontrolle erforderlich ist. Mit einem weiten Temperaturbereich von −200 bis +200 °C und einer Genauigkeit von bis zu 0,05 °C gewährleistet er zuverlässige Ergebnisse. Dank Echtzeit-Datenübertragung und flexibler Messintervallauswahl eignet er sich perfekt für die lückenlose Dokumentation in validierten Prozessen. Seine robuste Bauweise sorgt für eine lange Lebensdauer und hohe Widerstandsfähigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Abmessungen (12-T441/12-T441-EX): Ø48×24H mm, Fühlerlänge 500 mm
Betriebstemperatur (12-T441/12-T441-EX): −90…+150 °C
Kalibrierpunkte (12-T441/12-T441-EX): -20 °C, 0 °C, +60 °C und +134 °C
Zertifizierungen:
Zertifiziert gemäß ISO 17665, ISO 15883, (EC) 1935/2004.
Bestellinformation:
Lieferumfang:
1× EBI 12-T441, 1× Werkskalibrierzertifikat, Handbuch.
Bitte beachten