Chloroform ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Methane, trichloro-, Trichloroform, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
9186.1000EA 133.63 EUR
9186.1000 9186.2500 9186.9200
Chloroform ≥99,8% (durch GC, auf Wasserinhalt korrigiert) stabilisiert, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Chloroform
Formel: CHCl₃
Molekulargewicht: 119.38 g/mol
Siedepunkt: 61.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 1.4832 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000826
CAS-Nummer: 67-66-3
EINECS: 200-663-8
UN-Nummer: 1888
ADR: III 6,3
REACH-Nummer: 05-2114614906-45
Merck Index: 13,02160
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acetone and Aldehyde (as(CH3)2CO) max. 0.005 %
Acid and Chloride passes test
Color (APHA) ≤ 10
Free Chlorine passes test
Preservative (C2H5OH) about 0.75%
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Suitability for Use with Dithizone Test passes test
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Barium (Ba) max. 0.1
Boron (B) max. 0.02
Cadmium (Cd) max. 0.05
Calcium (Ca) max. 0.5
Chromium (Cr) max. 0.02
Cobalt (Co) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.05
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1