MinION™ Mk1D DNA/RNA Sequencing Device
Lieferant: Oxford Nanopore Technologies
SUPP1D MDP-RPB114 BASIC12M-MK1D MDIP-LSK114 MDIP-NBD14.24 MDIP-PCS14 MDIP-RAD14 MDIP-RBK14.24 MDIP-RNA MDIP-RPB114 MDP-LSK114 MDP-NBD14.24 MDP-PCS14 MDP-RAD14 MDP-RBK14.24 MDP-RNA
OXNTSUPP1DEA 6270 EUR
OXNTSUPP1D OXNTMDP-RPB114 OXNTBASIC12M-MK1D OXNTMDIP-LSK114 OXNTMDIP-NBD14.24 OXNTMDIP-PCS14 OXNTMDIP-RAD14 OXNTMDIP-RBK14.24 OXNTMDIP-RNA OXNTMDIP-RPB114 OXNTMDP-LSK114 OXNTMDP-NBD14.24 OXNTMDP-PCS14 OXNTMDP-RAD14 OXNTMDP-RBK14.24 OXNTMDP-RNA
MinION™ Mk1D DNA/RNA Sequencing Device
Next Generation Sequencing Instruments
MinION™ – Ihr persönlicher, tragbarer DNA- und RNA-Sequenzer.
  • Jede Länge von kurz bis ultralang ablesbar: 20 bp to >4 Mb
  • Hochpräzise, ​​direkte Sequenzierung nativer DNA und RNA mit integrierter Modifikation und erstklassiger Methylierungserkennung
  • Echtzeitsequenzierung für sofortigen Zugriff auf umsetzbare Ergebnisse
  • Einfache 10-minütige Probenvorbereitung verfügbar
  • Tragbares, taschengroßes Gerät zur Sequenzierung vor Ort oder im Labor
Ein Sequenzer für alle – ermöglicht es einzelnen Forschern, Laboren und Neulingen in der DNA-/RNA-Sequenzierung, interne Sequenzierungen durchzuführen und ihre Zeitpläne mit einem kostengünstigen, persönlichen Gerät zu kontrollieren. Mit einem Gewicht von nur 130 g und der Ausführung über einen Laptop generiert MinION™ Mk1D Dutzende Gigabases an Echtzeitdaten vor Ort oder im Labor.
Der MinION™ Mk1D ist ein hochmoderner, tragbarer Sequenzer, der Echtzeitsequenzierung in unterschiedlichen Umgebungen ermöglicht. Er wurde für die Verbindung mit modernen Laptops über seinen USB-C-Anschluss entwickelt und ist mit MinION™ Durchflusszellen kompatibel.
Die verbesserten Wärmeregulierungsfunktionen des MinION™ MK1D steigern die Sequenzierungsleistung erheblich und ermöglichen eine hochpräzise Echtzeitsequenzierung in einem noch größeren Spektrum von Umgebungen als sein Vorgänger, der MinION™ Mk1B. Intuitive Status-LEDs machen den Status des Geräts auf einen Blick deutlich.
Das MinION™ Mk1D-Gerät eignet sich für eine Reihe von Anwendungen, darunter die Identifizierung metagenomischer Arten, die Profilierung von Antibiotikaresistenzen, die Zusammenstellung mikrobieller Genome, die Plasmidsequenzierung, die gezielte Sequenzierung, die Sequenzierung großer Genome mit geringer Abdeckung und die Transkriptomik auf Isoformebene.
Ligation sequencing and native barcoding kits – highest output and control over read lengths (60 min. prep time; 1,000 ng gDNA).
Rapid sequencing and rapid barcoding kits – fastest, simplest library preparation (from 10 min. prep time; 200 ng gDNA). These kits are able to generate sequencing accuracies of over 99% (Q20+) and duplex data but have been optimized for speed and simplicity. If users require high duplex data, we recommend the ligation sequencing kit v14 or native barcoding kit v14.
Rapid PCR barcoding kit – ideal for low input amounts (15 min. + PCR prep time; 1 - 5 ng gDNA)
cDNA-PCR sequencing kit – identification and quantification of full-length transcripts with highest output (~225 min. + PCR prep time; 10 ng poly-A+ RNA or 500 ng total RNA).
Direct RNA sequencing kit – sequence RNA molecules directly and identify base modifications (135 min. prep time; 300 ng poly-A+ RNA or 1 μg total RNA).
Zertifizierungen:
Bestellinformation: Weitere Informationen zu Vorbereitungskits für die Nanoporen-Sequenzierungsbibliothek und Durchflusszellen finden Sie auf den einzelnen Produktseiten. MinION™-Schnellstarterschulung ist ebenfalls verfügbar, um die erfolgreiche Implementierung der Nanoporensequenzierung sicherzustellen. Dies ist ein zweitägiger, personalisierter Online-Schulungskurs für bis zu zwei Teilnehmer. Wenden Sie sich an Ihren Avantor-Vertreter, um mehr zu erfahren und Ihren Schulungsbedarf zu besprechen.
Lieferumfang:
Bitte beachten Diese Produkte sind nicht zur Verwendung in der Gesundheitsbewertung oder zur Diagnose, Behandlung, Linderung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten oder Beschwerden vorgesehen.
Bestellen
Please note that Oxford Nanopore Technologies requires the acceptance of their Terms & Conditions prior to product order placement. If you select product(s) to order, the Terms and Conditions will be displayed in the shopping cart for your review and acceptance.