Reagenzienbehälter mit Deckel
Lieferant: Brand
701460 701462 701464
BRND701460EA 91.8 EUR
BRND701460 BRND701462 BRND701464
Reagenzienbehälter mit Deckel
Reagenz-Reservoirs
Für manuelle Pipettierung und Automatisierung. PP, 40 ml Arbeitsvolumen, V-Boden, niedriges Totvolumen, graduiert.
  • ZERTIFIZIERTE LIFE SCIENCE QUALITÄT: Primärrohstoffe
  • Hergestellt unter kontrollierten Raumbedingungen
  • Intensive Kontrolle im Prozess
  • Visuelle Untersuchungen
  • Chargenverwaltung
  • Abschließende Produktprüfung
  • Erwiesene Funktionalität
Zertifizierungen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Bitte beachten