phynomic lite Sicherheitshandschuhe, 60040 Serie
Lieferant: UVEX
6004005 6004012
UVEX6004005EA 62.9 EUR
UVEX6004005 UVEX6004012
phynomic lite Sicherheitshandschuhe, 60040 Serie
Handschuhe
Die Serie phynomic ist ideal geeignet für alle Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Tastgefühl erforderlich ist. Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine "zweite Haut" und sind besonders leicht und flexibel.
  • Außerordentlich leicht und flexibel
  • Guter Griff in trockenen und leicht feuchten Bereichen
  • Lebensmittelecht
  • Hervorragende Hautverträglichkeit und frei von Schadstoffen
Der uvex phynomic lite ist ein absolutes Leichtgewicht und durch seine Beschaffenheit für besonders feinfühlige Tätigkeiten geeignet. Sie sind frei von Beschleunigern und dermatologisch auf Hautverträglichkeit getestet, daher ideal für Allergiker. Sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung, reduziert das Schwitzen.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Verpackung:
Bestellen