phynomic Lite w Montagehandschuhe, 60041 Serie
Lieferant: UVEX
6004105 6004112
UVEX6004105EA 61.2 EUR
UVEX6004105 UVEX6004112
phynomic Lite w Montagehandschuhe, 60041 Serie
Handschuhe
Die uvex phynomic-Serie ist ideal geeignet für alle Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Tastgefühl erforderlich ist.
  • Aqua-Polymer-Imprägnierung an Handfläche und Fingerspitzen
  • Sehr hohe Atmungsaktivität durch die offenporige Beschichtung
  • Hervorragendes Tast- und Fingerspitzengefühl beim Umgang mit Kleinteilen
  • Perfekte Passform dank 3D-Ergo-Technologie
Diese Schutzhandschuhe sitzen wie eine "zweite Haut" und sind besonders leicht und flexibel, ohne dass die Hände gleich schwitzig werden. Der uvex phynomic lite ist ein absolutes Leichtgewicht und durch seine Beschaffenheit für besonders feinfühlige Tätigkeiten geeignet.
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Verpackung:
Bestellen